Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Cylindrical, with Thermostatic Jacket and Withdrawal Valve
Product Code. 11592284
Change view
Click to view available options
Height (Metric):
245 mm
275 mm
Includes:
Connector GL 14
Connector KF 15
Dimensione della confezione:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Height (Metric) Includes Dimensione della confezione
11592284 245 mm Connector KF 15 Each
11566954 245 mm Connector GL 14 Each
11532294 275 mm Connector KF 15 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11592284 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 06031137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00€
    774.56€ / paquete de 1
    Ahorro 425.44€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With graduation
  • With laboratory flange LF
  • With groove
  • With two connectors (with threads GL 14 /GL 18 or ball flanges KF 15 / KF 25)
  • Made of DURAN™ tubing
  • Other sizes on request
  • Delivery with 2 plastic olives GL14/18 and screw caps
Specifica
Capacity (Metric) 0.1 L
Material Duran Glass
Height (Metric) 245 mm
Includes Connector KF 15
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.