Learn More
Greiner Bio-One Tubos de reacción
Fabricados con polipropileno para ofrecer una alta resistencia química y térmica. Los tubos de reacción Greiner Bio-One&tubes; soportan temperaturas de - 80 a + 121 °C.
Marca: Greiner Bio-One 667201
Detalles adicionales : Peso : 0.47700kg
Descripción
- Free of heavy metals
- Disposable
- Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
- Autoclavable to 121°C for 20 min.
Especificaciones
15,000 x g: rotor de ángulo fijo | |
Yes | |
Translucent | |
1000/Pk. |
Attached | |
0.5 mL | |
Polypropylene | |
Conical |