Learn More
Honeywell™ Filtro de plástico RD40 A2B2E2K2 XL
Descripción
- Para usar con máscara completa y media máscara equipadas con un conector RD40
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición mayor de 65 °C y gases y vapores inorgánicos, gases y vapores ácidos, amoniaco, y aminas orgánicas
- Carcasa de plástico ligera y resistente
- Adecuado para su uso en zonas libres de metales y en la industria nuclear
- Requisitos de rendimiento para gas y partículas significativamente por encima de la norma para conseguir una excelente eficiencia de filtración durante periodos largos de tiempo
- Cánister fabricado de carbón de alta calidad, con tratamiento adicional para una óptima absorción de gases
- Estructura específica del cánister para ofrecer poca resistencia a la respiración y aumentar así la comodidad del usuario
- Perfil bajo para un campo de visión sin obstáculos
- Multiuso: puede usarse con respiradores ya existentes
- Almacenamiento seguro entre períodos de uso (cubierta de plástico)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EC PPE: 3, Certificado CE: 7793 A/13/8 PSA, Declaración CE: 7793 A/13/8 PSA, EN 14387 |
| Tipo de conexión | RD40 |
| Tipo de filtro | 345 g |
| Material | Carbón activado o impregnado sin cromo, plástico ABS con cubierta de plástico |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Diámetro (métrico) | D. E. : 106 mm |