missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RCAS1 Mouse anti-Human, Clone: 4H8A12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | RCAS1 |
---|---|
Clon | 4H8A12 |
Concentración | 0.67 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817805
|
Proteintech
66170-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807805
|
Proteintech
66170-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene was identified as an estrogen-responsive gene. Regulation of transcription by estrogen is mediated by estrogen receptor which binds to the estrogen-responsive element found in the 5′-flanking region of this gene. The encoded protein is a tumor-associated antigen that is expressed at high frequency in a variety of cancers. Two transcript variants differing in the 5′ UTR, but encoding the same protein, have been identified for this gene.Especificaciones
RCAS1 | |
0.67 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
EB9, EBAG9, PDAF, RCAS1 | |
EBAG9 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
4H8A12 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
O00559 | |
9166 | |
RCAS1 Fusion Protein Ag2905 | |
Primary | |
-20°C | |
EBAG9 |