Learn More
VELP Scientifica™ Agitador/placa calefactora de cerámica
Elija entre la placa calefactora de posición única– o doble–. La placa calefactora de aleación de aluminio VELP Scientifica™ serie RC garantiza una excelente homogeneidad de temperatura y una transferencia de calor óptima en toda la superficie de hasta 370 °C.
Marca: VELP Scientifica™ F20700431
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
- Excellent Performance
- Uniform heat distribution with coated aluminum alloy heating plate
- Excellent resistance to chemicals
- Maximum temperature 370°C
- Accepts up to 15 liter flasks (155 mm dia. hotplate)
- Simple and Practical
- Control panel is IP 42 protected from liquid spills with run-off groove (RC only)
- Ergonomic Design
- Inclined control panel for easy access and visibility (RC)
- Control panel shielded against spillage (RC 2)
- AluBlocks™ maximize temperature control and save handling time (RC only)
- Run different tubes by combining AluBlocks™ (RC only)
Especificación
15 l | |
Aleación de aluminio | |
50/60 Hz | |
115mm | |
165mm | |
IP 42 | |
280 x 165 x 115 mm | |
Aluminio pintado con epoxi | |
RC | |
370°C |
155mm | |
230 V | |
600W | |
280mm | |
1.4 kg | |
155mm | |
230 V, de 50 a 60 Hz, 600 w | |
1 | |
Distribución de calor uniforme con placa calefactora de aleación de aluminio con revestimiento | |
Placa calefactora con agitación |