Learn More
RBM25 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | RBM25 |
---|---|
Concentración | 0.25 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823885
|
Proteintech
25297-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813885
|
Proteintech
25297-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
RNA-binding protein that acts as a regulator of alternative pre-mRNA splicing. Involved in apoptotic cell death through the regulation of the apoptotic factor BCL2L1 isoform expression. Modulates the ratio of proapoptotic BCL2L1 isoform S to antiapoptotic BCL2L1 isoform L mRNA expression. When overexpressed, stimulates proapoptotic BCL2L1 isoform S 5′-splice site (5′-ss) selection, whereas its depletion caused the accumulation of antiapoptotic BCL2L1 isoform L. Promotes BCL2L1 isoform S 5′-ss usage through the 5′-CGGGCA-3′ RNA sequence. Its association with LUC7L3 promotes U1 snRNP binding to a weak 5′ ss in a 5′-CGGGCA-3′-dependent manner. Binds to the exonic splicing enhancer 5′-CGGGCA-3′ RNA sequence located within exon 2 of the BCL2L1 pre-mRNA. Also involved in the generation of an abnormal and truncated splice form of SCN5A in heart failure.Especificaciones
RBM25 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
B2RY56, P49756 | |
58517, 67039 | |
RBM25 Fusion Protein Ag18244 | |
Primary | |
-20°C | |
RBM25 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
fSAP94, NET52, Protein S164, RBM25, RED120, RNA binding motif protein 25, RNA binding protein 25, RNPC7, S164 | |
RBM25 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |