Learn More
Rb1 Mouse, Clone: 1F8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5925-MSM1-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930778
  • 199.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío
29-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Rb1
Nuclear
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
RB1
Recombinant human Rb1 protein fragment of 283 amino acid residues
105kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
5925
Immunohistochemistry
1F8
Unconjugated
NP_000312
Mouse
IgG1 kappa
HeLa, A431 or BT-20 cells. Breast or Colon carcinoma.
20 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.