Learn More
Rat IgG2b Kappa Light Chain Isotype Control (149/10H5), DyLight 488, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-43323G
Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg
Código de producto. 18215043
  • 532.38€ / 0.50 ml
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
IgG2b Kappa Light Chain Monoclonal specifically detects IgG2b Kappa Light Chain in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
IgG2b Kappa Light Chain
Monoclonal
DyLight 488
50 mM Sodium Borate. with 0.05% Sodium Azide
500 Tests
Isotype Control (Primary)
Store at 4C in the dark.
IgG2b κ
Flow Cytometry
149/10H5
Flow Cytometry 1:10 - 1:1000
Rat
RUO
Rat
Liquid
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only