Learn More
Invitrogen™ IFN gamma Rat ELISA Kit
Measure levels of rat interferon gamma (IFNg) in rat serum, plasma (EDTA, heparin, sodium citrate), and culture supernatant samples using 96-well plates.
672.00€ - 980.00€
Especificaciones
Número de acceso P01581
Intervalo del ensayo De 8 a 500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <2pg/mL
Descripción Kit de ELISA para IFN gamma de rata
Conjugado Biotina
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10077003
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
ERIFNG
96 pruebas
672.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10750625
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
ERIFNG2
2 x 96 pruebas
980.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Assay IFN-γ(rat interferon gamma) levels in rat serum, plasma (EDTA, heparin, sodium citrate), and culture supernatant samples with our Thermo Scientific Rat IFN gamma ELISA Kits.
These rat IFN-gamma ELISA kits use pre-titered, matched pairs of coating and detection antibodies to achieve sensitive and accurate measurement of interferon gamma (IFNγ) in samples at 50 per well. Also included are calibrated recombinant protein standard, streptavidin-HRP, TMB substrate solution and stop solution. The complete kits contain precoated 96-well strip plate(s) and lot-optimized reagents. All components undergo quality control testing to minimize lot-to-lot variability.
  • Target: Natural and recombinant rat interferon gamma (IFNγ)
  • Format: Colorimetric ELISA (TMB substrate) in clear 96-well strip plate
  • Measurement: Absorbance at 450nm minus absorbance at 550nm
  • Assay Range: 8 to 500pg/mL
  • Sensitivity: < 2pg/mL
  • Sample Types: Cell culture supernatant, serum, plasma (EDTA, sodium citrate and heparin)
  • Total Assay Time: 2.5 hours
  • Sample Size: 50μL
  • Specificity: No significant cross-reaction with rat IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, MIP-1α, RANTES, or TNFα, or human or pig IFNγ. When preparations of NIH/NIBSC mouse IFNγ (lot Gg02-901-533) were evaluated in the Rat IFNγ ELISA Kit, 6250pg/mL mouse IFNγ was equivalent to 258pg/mL rat IFNγ (4.1% cross-reactivity)
Includes:Complete kits contain pre-coated antibody-plates, detection antibodies, buffers, diluents, standards, and substrates.
Especificaciones
Especificaciones
P01581
<2pg/mL
Biotina
Kit de ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
IFNG2
8,5%
Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Plasma, 50 μl; suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Rata
2 h 30 min
De 8 a 500 pg/ml
Kit de ELISA para IFN gamma de rata
ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente
Plasma (EDTA, citrato, heparina), Sobrenadante de cultivo celular, Suero
25712
8,7%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min