Learn More
Abcam Rat heart tissue lysate - mitochondrial extract, 2 mg
Product Code. 32143809 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Unit Size:
2000µg
Product Code. Unit Size
32143809 2000µg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32143809 Supplier Abcam Supplier No. ab1103472mg
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Rat heart cell/tissue lysate.
  • Species: Rat
  • Tissue: heart
  • Form: Liquid
Tekniske data
For Use With (Application) Western Blot, SDS-PAGE, Immunoprecipitation
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.