Learn More
Invitrogen™ EGF Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EREGF
457.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15485373
  • 686.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Rat Epidermal Growth Factor (Rt EGF) ELISA quantitates Rt EGF in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt EGF. Principle of the method The Rat EGF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
EGF pertenece a una familia de factores de crecimiento que se unen al receptor de EGF 170 kDa. Los ligandos receptores de EGF se sintetizan como proteínas transmembranosas tipo I de 130 kDa con una extensión N-terminal llamada módulo EGF y un fragmento C-terminal, también conocido como la cola citoplasmática. EGF comprende nueve motivos EGF; solo el adyacente a la membrana celular es funcional como un dominio de unión al receptor de EGF. Debido a la escisión proteolítica, se libera un factor de crecimiento soluble de 6 kDa que contiene el módulo EGF en el espacio extracelular (′desprendimiento de ectodominio′). EGF se puede detectar en la mayoría de los fluidos corporales; la concentración es especialmente alta en plasma, orina, saliva y leche. Las plaquetas, así como las células de varios órganos, como el cerebro, el riñón, la glándula salival y el estómago, liberan EGF. Como mitógeno para las células endoteliales, EGF también afecta a la angiogénesis y desempeña un papel en los procesos de cicatrización de heridas. El bloqueo de la liberación de los ligandos receptores de EGF inhibe el crecimiento y la migración en varias líneas celulares dependientes del receptor de EGF y retarda en gran medida la reepitelialización de la herida debido a la migración de los queratinocitos deteriorada. La sobreexpresión de uno o más receptores y/o ligandos es una característica de la mayoría de los carcinomas humanos y cánceres epiteliales.
Especificaciones
Especificaciones
P07522
0,8 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
25313
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Transducción de señal
De 2 °C a 8 °C
Rata
4 h 45 min
0,82-200 pg/ml
De 0,8 ng/ml a 200 pg/ml
Biotina
Receptores y factores de crecimiento
Este par de anticuerpos de ELISA detecta el EGF de rata. Otras especies no determinadas.
Rata
Lector de microplacas colorimétrico
Egf
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
25 μl de plasma; 25 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
N/D
1 h 20 min