Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayos de proteínas Pierce™ Rapid Gold BCA
El kit de ensayo de proteínas BCA Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gold es un ensayo de dos componentes, de alta precisión y compatible con detergentes, optimizado para medir (a 480 nm) la concentración total de proteínas en comparación con la curva estándar de proteínas de concentraciones conocidas.
48.28€ - 261.00€
Especificaciones
Intervalo del ensayo | De 20 a 2000 μg/ml |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (2–8 °C). |
ensayo | Ensayo BCA Rapid Gold |
Método de detección | Colorimétrico |
Línea de productos | Pierce™ |
Alertas:
Almacenar a 4 °C
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15877522
|
Thermo Scientific™
A53227 |
20 ml |
48.28€
20 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15778629
|
Thermo Scientific™
A53226 |
250 ml |
183.00€
250 ml |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15776178
|
Thermo Scientific™
A53225 |
500 ml |
261.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Un ensayo rápido de dos componentes, de alta precisión y compatible con detergentes optimizado para determinar la concentración total de proteínas.
- Puede utilizarse para evaluar la producción en lisados de células completas y fracciones de columnas de afinidad, así como para supervisar la contaminación proteica en aplicaciones industriales.
- El ensayo conserva las características clave del ensayo BCA tradicional, pero permite una incubación rápida a temperatura ambiente igual a los métodos de unión al colorante.
- Proporciona una precisión similar, pero en una incubación a temperatura ambiente de 5 minutos y con una medición a 480 nm.
- Esta mejora elimina la necesidad de esperar o exponer las muestras a temperaturas elevadas para un tiempo rápido de obtención de resultados.
- Muestra una variación entre proteínas similar a la del ensayo de proteínas BCA tradicional, y una variación entre proteínas menor que los métodos de ensayo de proteínas de unión al colorante (Bradford).
- No se ve afectado por las concentraciones típicas de la mayoría de los detergentes iónicos y no iónicos.
- El intervalo de trabajo lineal para BSA oscila entre 20 y 2000 µg/ml.
- Almacenar en refrigerador a entre 2 °C y 8 °C
Especificaciones
De 20 a 2000 μg/ml | |
Ensayo BCA Rapid Gold | |
Pierce™ | |
Sin especificidad | |
Espectrofotómetro, lector de microplacas |
Almacenar en refrigerador (2–8 °C). | |
Colorimétrico | |
Ensayo de cuantificación de proteínas | |
Detección basada en soluciones, absorbancia | |
Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación