missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rapid Equilibrium Dialysis (RED) Device Inserts, 8K MWCO

Realización de ensayos de unión a proteínas plasmáticas, un paso fundamental en el desarrollo de fármacos, con el sistema de análisis de equilibrio rápido (RED) más sencillo, rápido y fiable.

510.00€ - 2140.00€


Productos 2
Código de producto Marca Descripción Cantidad MWCO Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Cantidad MWCO Precio Cantidad y disponibilidad  
10250544
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
89809
Insertos del dispositivo RED Pierce 50 insertos 8,0 kDa
510.00€
50 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 21
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11864131
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
89810
Pierce RED Device Inserts 250 insertos 8,0 kDa
2140.00€
250 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 27
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Thermo Scientific™ Pierce RED Device para diálisis de equilibrio rápida se desarrolló en estrecha colaboración con el sector farmacéutico para proporcionar el sistema más sencillo, rápido y fiable de ensayos de unión a proteínas plasmáticas, que constituyen un paso fundamental en el desarrollo de fármacos.

RED Device es un aparato para realizar experimentos de diálisis de equilibrio con un formato de alto rendimiento y compatible con automatización. El dispositivo consta de insertos desechables y una placa base con formato de microplacas estándar.

Cada inserto desechable de un solo uso está compuesto por dos cámaras, lado a lado, separadas por un cilindro vertical de membrana de diálisis (MWCO de 8000) validado para una unión inespecífica mínima. Este formato no requiere ningún paso de ensamblaje extenso ni equipo especializado, y se puede acceder fácilmente a cada cámara o pocillo desde la parte superior del inserto después de la inserción en la placa base. Asimismo, la gran relación superficie-volumen del compartimento con membrana permite una diálisis rápida, donde se puede lograr el equilibrio en 4 horas con altos niveles de reproducibilidad y precisión. En muchos casos, los experimentos se pueden completar en menos de 100 minutos.

RED Device Inserts están diseñados para su uso con las placas base de PTFE reutilizables o de polipropileno de alta densidad desechables. Cada placa base de los dispositivos RED puede almacenar hasta 48 insertos del dispositivos RED y tiene un formato estándar de placa de 96 pocillos con una separación de pocillos de 9 × 9 mM para proporcionar compatibilidad con los sistemas automatizados de manipulación de líquidos. Además, las placas base desechables del dispositivo RED están disponibles precargadas, lo que proporciona comodidad de funcionamiento a los científicos que utilizan aplicaciones de unión a proteínas. No es necesario el acondicionamiento previo de los insertos con la membrana. Al utilizar materiales radioactivos, esta placa de un solo uso se desecha fácilmente para evitar la contaminación y la limpieza. RED Device Inserts y Base Plates también están disponibles por separado.

Características destacadas:

  • Fácil y listo para usar: los tubos desechables no requieren ningún paso de prelavado, montaje o equipo especializado

  • Diseñado para la velocidad: la gran relación superficie-volumen del diseño del inserto permite alcanzar el equilibrio en tan solo 100 minutos con una agitación vigorosa o en tres a cuatro horas con una agitación de 200 rpm

  • Compatible con la automatización: diseñado en una plantilla de placa de 96 pocillos estándar y adecuada para los manipuladores de líquidos automatizados

  • Flexible y ampliable: realice cualquier número de ensayos (de 1 a 48 ensayos por placa) sin desperdiciar toda la plancha

  • Resistente: el diseño compartimentado elimina la posibilidad de que se produzcan interferencias o fugas

  • Reproducible y precisa: validado para ensayos de unión a plasma, con resultados consistentes con los registrados en la literatura

  • Calidad demostrada: cada lote de insertos se prueba funcionalmente en un ensayo de unión de proteínas para garantizar su rendimiento

Características de los insertos:

  • Desechables: no requieren prelavado, montaje ni equipo especializado
  • Poco tiempo de incubación: la gran superficie de diálisis acelera el equilibrio
  • Membrana de 8K de MWCO: tope de peso molecular ideal para estudios de unión proteína-fármaco
  • Composición de la membrana: celulosa regenerada con bajo contenido de glicerol como humectante

Características de la placa base:

  • Tamaño de las microplacas: compatibles con los sistemas automatizados para placas de 96 pocillos
  • Compartimentado: elimina la posibilidad de diafonía o fuga
  • Construcción de PTFE: elimina la unión inespecífica y el riesgo de contaminación
  • Admite de 1 a 48 insertos: lleve a cabo exactamente el número de ensayos necesarios sin residuos

Recomendada para:

Ensayos de unión a proteínas plasmáticas; partición de fármacos entre plasma y sangre completa; determinación de unión a proteínas de microsomas hepáticos para mejorar la correlación entre liberación intrínseca in vitro e in vivo; competitividad entre unión de fármaco entre tejidos frente a proteínas plasmáticas; estudios farmacocinéticos; formulación de dosificación de fármaco para estudios in vivo; estudios de interacción entre fármacos; selección de criterios durante la optimización de plazos para fármacos; estudios de solubilidad; determinación de constante de disociación (Kd); estudios de unión a tejidos mediante homogeneizados de tejidos

SDS
Product Certifications

Pendiente de patente.