missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ RAP1B Protein

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

Marca:  Novus Biologicals™ NBP1-50971-0.05MG

Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 18214261

  • 516.19€ / 0.05 miligramo
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-181 of Human RAP1B The Recombinant Human RAP1B Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human RAP1B Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones

Especificaciones

0.25mg/mL
Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.2M NaCl, 5mM DTT, 20% glycerol
SDS-PAGE
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
RAP1B
>90%
SDS-PAGE
22.6kDa
0.05mg
RUO
Unconjugated
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales