missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RANBP9 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno | RANBP9 |
---|---|
Concentración | 0.19 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16826315
|
Proteintech
51038-1-AP-20UL |
20 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16816315
|
Proteintech
51038-1-AP-150UL |
150 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This gene encodes a protein that binds RAN, a small GTP binding protein belonging to the RAS superfamily that is essential for the translocation of RNA and proteins through the nuclear pore complex. The protein encoded by this gene has also been shown to interact with several other proteins, including met proto-oncogene, homeodomain interacting protein kinase 2, androgen receptor, and cyclin-dependent kinase 11.Especificaciones
RANBP9 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P69566, Q96S59 | |
10048, 56705 | |
RANBP9 Fusion Protein Ag0428 | |
Primary | |
-20°C | |
RANBP9 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BPM L, BPM90, RAN binding protein 9, Ran binding protein M, RanBP7, RANBP9, RANBPM | |
Ranbp9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |