Learn More
Grant Instruments™ Estante elevado para baños de agua sin agitación
Se adapta a recipientes poco profundos. El estante elevado para baños de agua sin agitación Grant Instruments™ se puede utilizar con una gran variedad de circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant.
Marca:  Grant Instruments™ RS14
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11496477
  • 96.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Elija entre una variedad de tamaños el más adecuado para su depósito.
  • Para su uso con modelos de depósito de acero inoxidable y de plástico
Especificación
Especificación
Estante para depósitos de 12 l
Baños de circulación con calentamiento Grant
Altura: 40 o 78 mm
Videos