Learn More
Uvex™ Rain Jacket 7491-Yellow
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Impermeable
- Material: 100 % poliéster con revestimiento de PU, 170 g/m2
- Color: amarillo
- Chaqueta larga con capucha ajustable, dobladillo ajustable, dobladillo elástico en las mangas
- Solapa frontal con cremallera y botón de presión, dos bolsillos laterales y solapa, cómoda de llevar
- Tamaños: S-3XL
- Recargo por tamaño extra desde Gr. XXL + 10 %, no lavar, no usar lejía, no secar, no planchar, no limpiar
Especificaciones
Tamaño | XXL |
Sexo | Para hombre |
Color | Amarillo |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |