missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAD52 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 28045-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16815975

  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

DNA double-strand breaks can be generated by exposure to ionizing radiation or through endogenous cellular reactions. Double-strand breaks are generally thought to be repaired via one of two distinct mechanisms: homologous recombination (HR) or non-homologous end joining (NHEJ). Homologous recombination requires the activity of the members of the RAD52 epistasis group, which includeRAD50, RAD51, RAD52, RAD54, RDH54/TID1, RAD55, RAD57, RAD59, MRE11, and XRS2. RAD52 can catalyze strand annealing reactions, and can form oligomers that attach to ends of single-stranded DNA.
Especificaciones

Especificaciones

RAD52
Polyclonal
Unconjugated
RAD52
RAD52, RAD52 homolog (S. cerevisiae)
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
5893
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P43351
RAD52
RAD52 Fusion Protein Ag27619
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales