Learn More
Abnova™ RAD23B Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Specifications
Número de acceso | AAH20973.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 5887 |
Peso molecular | 70.62 |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16104045
|
Abnova™
H00005887-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16114045
|
Abnova™
H00005887-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifications
AAH20973.1 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
70.62 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RAD23B | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
5887 | |
RAD23B (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MQVTLKTLQQQTFKIDIDPEETVKALKEKIESEKGKDAFPVAGQKLIYAGKILNDDTALKEYKIDEKNFVVVMVTKPKAVSTPAPATTQQSAPASTTAVTSSTTTTVAQAPTPVPALAPTSTPASITPASATASSEPAPASAAKQEKPAEKPAETPVATSPTATDSTSGDSSRSNLFEDATSALVTGQSYENMVTEIMSMGYEREQVIAALRASFNNPDRAVEYLLMGIPGDRESQAVVDPPQAASTGVPQSSAVAAAAATTTATTTTTSSGGHPLEFLRNQPQFQQMRQIIQQNPSLLPALLQQIGRENPQLLQQISQHQEHFIQMLNEPVQEAGGQGGGGGGGSGGIAEAGSGHMNYIQVTPQEKEAIERLKALGFPEGLVIQAYFACEKNENLAANFLLQQNFDED | |
HHR23B/HR23B/P58 | |
RAD23B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |