Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 45mm Shelf Height
Providing a complete range of racks for microtiter plates in chest freezers. Tenak™ Comfort Racks for Microtiter Plates in Upright Freezers are stackable.
Marca:  Tenak™ TE35598
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12477100
  • 312.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
19-04-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Con una alerta que impide que los estantes se deslicen
  • El espacio exterior es de 135 × 92 mm
Especificaciones
Especificaciones
7 x 7
Yes
630 x 135 x 325 mm
325 mm
Placas (49)
135 mm
49
630 mm
Placas de microtitulación, congeladores verticales
45 mm
1/paquete
Gradilla de placas de microtitulación