Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 25mm Shelf Height
Providing a complete range of racks for microtiter plates in chest freezers. Tenak™ Comfort Racks for Microtiter Plates in Upright Freezers are stackable.
Marca:  Tenak™ TE35414
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12487030
  • 277.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
14-04-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Con una alerta que impide que los estantes se deslicen
  • El espacio exterior es de 135 × 92 mm
Especificaciones
Especificaciones
10 x 4
Yes
360 x 135 x 265 mm
265 mm
Placas (40)
135 mm
40
360 mm
Placas de microtitulación, congeladores verticales
25 mm
1/paquete
Gradilla de placas de microtitulación