missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 25 mm Shelf Height

Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.

Marca:  Tenak™ TE15532

Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12468250

  • 162.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Para uso en congeladores verticales
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Fabricada en aluminio
Especificaciones

Especificaciones

25 mm
Congeladores verticales
8 x 6
540 x 135 x 212 mm
Placas de microtitulación (48)
Aluminio
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales