Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca:  Tenak™ TE15194
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12478190
  • 71.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso en congeladores horizontales
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Fabricada en aluminio
Especificaciones
Especificaciones
Placas de microtitulación (6)
Congeladores horizontales
65 mm
Aluminio
135 x 92 x 410 mm