Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 100 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE11566B
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12478150
  • 97.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío
19-04-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made of seawater resistant aluminum
  • Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Especificaciones
Especificaciones
Seawater resistant
Chest Frseezers
Boxes (6)
Aluminum
140 x 140 x 635 mm
100 mm (Box)
White cardboard boxes, 9 x 9 cell dividers