Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca:  Tenak™ TE15606
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12488280
  • 131.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
15-04-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use in upright freezers
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Constructed of aluminum
Especificaciones
Especificaciones
5 x 7
Upright Freezers
Microtiterplates (35)
630 x 135 x 332 mm
65 mm
Aluminum