Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 32 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE11150
Detalles adicionales : Peso : 1.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12472490
  • 90.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Sin cajas de cartón blanco
  • Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Especificaciones
Especificaciones
Resistente al agua de mar
Cajas (25)
Congeladores verticales
32 mm (caja)
5 x 5
Aluminio
683 x 139 x 180 mm