Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca:  Tenak™ TE15192
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12468190
  • 61.08€ / cada uno
Fecha estimada de envío
16-04-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use in chest freezers
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Constructed of aluminum
Especificaciones
Especificaciones
135 x 92 x 343 mm
65 mm
Aluminum
Chest Frseezers
Microtiterplates (5)