Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE11536B
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de celdas de 9 x 9 | |
Cajas (5) | |
Congeladores horizontales | |
75 mm (caja) |
Resistente al agua de mar | |
Aluminio | |
140 x 140 x 406 mm |