Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 75 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE11288
Detalles adicionales : Peso : 1.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12492540
  • 96.79€ / cada uno
Fecha estimada de envío
16-04-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made of seawater resistant aluminum
  • Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Without white cardboard boxes
  • Holds is expressed by Height x Dept
Especificaciones
Especificaciones
4 x 5
683 x 139 x 320 mm
75 mm (Box)
Aluminum
Seawater resistant
Upright Freezers
Boxes (20)