Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE11222B
Detalles adicionales : Peso : 2.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12492500
  • 122.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
  • Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Especificaciones
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de celdas de 9 x 9
4 x 3
Aluminio
425 x 139 x 221 mm
Resistente al agua de mar
Cajas (12)
Congeladores verticales
50 mm (caja)