Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 85 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca:  Tenak™ TE15610
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12498280
  • 86.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío
14-04-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use in upright freezers
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Constructed of aluminum
Especificaciones
Especificaciones
2 x 7
Upright Freezers
Microtiterplates (14)
630 x 135 x 173 mm
85 mm
Aluminum