Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height, with Boxes
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE23328B
Detalles adicionales : Peso : 3.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12469520
  • 138.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
Especificaciones
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de celdas 9 x 9
Cajas (6)
Congeladores verticales
130 mm (Caja)
2 x 3
Acero inoxidable
420 x 140 x 268 mm