Learn More
Tenak™ Standard Racks for Microtiter Plates for Upright Freezers
Providing a complete range of storage for microtiter plates. Tenak™ Standard Racks for Microtiter Plates for Upright Freezers can be used with all freezer models.
Marca:  Tenak™ TE27572
Detalles adicionales : Peso : 5.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15250974
  • 241.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Manufactured from stainless steel
  • Range of sizes available
Especificaciones
Especificaciones
13 x 7
630 x 135 x 221mm
221 mm
Plates (91)
1 Pack
Yes
630 mm
Microtiter Plates, Upright Freezers
16 mm
Stainless Steel
135 mm
Microtiter Plate Rack