Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 25 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca:  Tenak™ TE15534
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12478250
  • 177.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso en congeladores verticales
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Fabricada en aluminio
Especificaciones
Especificaciones
25 mm
Congeladores verticales
10 x 6
540 x 135 x 265 mm
Placas de microtitulación (60)
Aluminio