Learn More
Tenak™ Aluminum Eco AluRack for Chest Freezers
Providing a whole new way of making storage racks. Tenak™ Aluminum Eco AluRacks for Chest Freezers fit into any freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE11460
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Disponibles en una gama de alturas de caja
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Se vende sin criocajas
Especificaciones
Eco AluRack | |
Aluminio | |
1 paquetes | |
140 x 140 x 360 mm | |
360 mm | |
140 mm |
Cajas (10) | |
1 paquetes | |
140 mm | |
32 mm |