Learn More
Atrow™ Rack
Marca:  Atrow™ 864068
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11798292
  • 27.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío
18-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
4 x 6
100 mm
White Rilsan Coating
1 Each
16, 18 and 20mm dia. short test tube
24 Tubes
150 mm
Rack