Learn More
RABL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 11916-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16819303
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
RABL3
Polyclonal
Unconjugated
RABL3
Rab like protein 3, RABL3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
285282, 360720, 67657
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5HYI8, Q9D4V7
RABL3
RABL3 Fusion Protein Ag2531
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse