missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RABL2B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | RABL2B |
---|---|
Concentración | 0.17 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818773
|
Proteintech
11588-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808773
|
Proteintech
11588-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The RABL2B protein is a member of the RAB gene family which belongs to the RAS GTPase superfamily. RABL2B is located within a subtelomeric region of 22q13.3. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
RABL2B | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9UNT1 | |
11158 | |
RABL2B Fusion Protein Ag2189 | |
Primary | |
-20°C | |
RABL2B |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Rab like protein 2B, RABL2B | |
RABL2B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |