Learn More
ACROBiosystems Rabbit BCMA / TNFRSF17 Protein, His Tag
423.38€ - 3108.82€
Especificaciones
Peso molecular | 7.5 kDa |
---|---|
Fuente | Rabbit BCMA, His Tag (BCA-R52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 1 - Asn 52 (Accession # G1SFN4-1). |
Inmunógeno | Gln 1 - Asn 52 |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Alias de gen | TNFRSF17,CD269,BCM,BCMA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17216070
|
ACROBiosystems
BCA-R52H4-1MG |
1 mg |
3108.82€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17206070
|
ACROBiosystems
BCA-R52H4-100UG |
100 μg |
423.38€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 17 (TNFRSF17) is also known as B-cell maturation protein (BCMA), CD antigen CD269, which is a member of the TNF-receptor superfamily. TNFRSF17 contains one TNFR-Cys repeat. TNFRSF17 is expressed in mature B-cells, but not in T-cells or monocytes. TNFRSF17 is receptor for TNFSF13B/BLyS/BAFF and TNFSF13/APRIL. TNFRSF17 promotes B-cell survival and plays a role in the regulation of humoral immunity. TNFRSF17 can activate NF-kappa-B and JNK.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 7.5 kDa.Especificaciones
7.5 kDa | |
Gln 1 - Asn 52 | |
TNFRSF17,CD269,BCM,BCMA | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Powder |
Rabbit BCMA, His Tag (BCA-R52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 1 - Asn 52 (Accession # G1SFN4-1). | |
-20°C | |
BCMA | |
Rabbit | |
HEK293 | |
Bio-Markers & CD Antigens |