Learn More
RAB3GAP1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 4A3A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | RAB3GAP1 |
---|---|
Clon | 4A3A1 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828805
|
Proteintech
66688-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818805
|
Proteintech
66688-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Beschreibung
RAB3GAP1, is a 981 amino acid protein that belongs to the Rab3-GAP catalytic subunit family. Rab 3 GAP p130 converts active RAB3-GTP to the inactive form RAB3-GDP, and is required for normal eye and brain development. Defects in Rab 3 GAP p130 are the cause of Warburg micro syndrome 1 (WARBM1). WARBM1 is a severe autosomal recessive disorder characterized by developmental abnormalities of the eye and central nervous system and by microgenitalia. The Rab 3 GAP p130 protein may participate in neurodevelopmental processes such as proliferation, migration and differentiation before synapse formation, and non-synaptic vesicular release of neurotransmitters.Spezifikation
RAB3GAP1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DKFZp434A012, KIAA0066, P130, Rab3 GAP, Rab3 GAP p130, RAB3GAP, RAB3GAP1, RAB3GAP130, WARBM1 | |
Rab3gap1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
4A3A1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P69735, Q15042, Q80UJ7 | |
226407, 22930, 304759 | |
RAB3GAP1 Fusion Protein Ag17710 | |
Primary | |
-20°C | |
RAB3GAP1 |