missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAB10 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 27094-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16815385

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

RAB10 belongs to the RAS superfamily of small GTPases. RAB proteins localize to exocytic and endocytic compartments and regulate intracellular vesicle trafficking.
Especificaciones

Especificaciones

RAB10
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P61026
RAB10, Ras related protein Rab 10
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
10890
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
RAB10
Liquid
RAB10
RAB10 Fusion Protein Ag25830
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados