Learn More
Epredia™ Archivadores de siete cajones RA Lamb
Almacene los portaobjetos de microscopio más grandes o los bloques de parafina en cajas de cartón en estos archivadores de siete cajones.
265.00€ - 284.00€
Especificaciones
Tipo | Archivador para portaobjetos |
---|---|
Longitud (métrico) del portaobjetos | 76 mm |
Material | Caja de cartón; acero; bloque de cera de parafina |
Anchura (métrico) del portaobjetos | 26/51 mm |
Código de producto | Marca | Color | Capacidad para portaobjetos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Capacidad para portaobjetos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12668516
|
Epredia™
E43/13GREY |
Gris | 3000 |
284.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12658516
|
Epredia™
E43/13GREEN |
Verde | 3000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12648516
|
Epredia™
E43/13BLUE |
Azul | 3000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Almacene los portaobjetos de microscopio más grandes o los bloques de parafina en cajas de cartón en los archivadores de siete cajones Thermo Scientific™ RA Lamb.
- Capacidad para hasta 1500 o 3000 portaobjetos de 76 x 51 mm.
- También pueden almacenar bloques de parafina en cajas de cartón, casetes Super Mega, transparencias fotográficas y la mayoría de cajas con rejilla que se utilizan en microscopía electrónica.
- Utilice un divisor RA Lamb para almacenar con comodidad dos filas de portaobjetos de 76 x 26 mm.
- Elija entre tres colores para codificar cromáticamente grandes lotes de portaobjetos y otros equipos de laboratorio.
Especificaciones
Archivador para portaobjetos | |
76 mm | |
Caja de cartón; acero; bloque de cera de parafina | |
26/51 mm |