Learn More
Epredia™ Archivadores de siete cajones RA Lamb
Almacene los portaobjetos de microscopio más grandes o los bloques de parafina en cajas de cartón en estos archivadores de siete cajones.
Marca: Epredia™ E43/13GREY
248.32 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 12.00000kg
Descripción
Almacene los portaobjetos de microscopio más grandes o los bloques de parafina en cajas de cartón en los archivadores de siete cajones Thermo Scientific™ RA Lamb.
- Se pueden utilizar para almacenar portaobjetos de microscopio más grandes de hasta 76 x 51 mm
- También se puede utilizar para almacenar bloques de cera de parafina en cajas de cartón y en casetes Super Mega
- Asimismo, sirven para almacenar transparencias fotográficas y la mayoría de cajas con rejilla que se utilizan en microscopía electrónica
- Si un cajón está equipado con el divisor Raymond A Lamb, se pueden almacenar dos filas de 76 x 26 diapositivas
- Capacidad para 1500 o 3000 portaobjetos, según el modelo
Especificaciones
Archivador para portaobjetos | |
Gris | |
76 mm | |
26/51 mm |
3000 | |
3000 portaobjetos | |
Caja de cartón; acero; bloque de cera de parafina |