Learn More
Epredia™ Bandejas de cartulina para portaobjetos RA Lamb
Almacene hasta 24 portaobjetos de microscopio con estas duraderas bandejas de cartulina para portaobjetos.
1.80€
Código de producto | Marca | Compartimentos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Compartimentos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12678556
|
Epredia™
E49 |
1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Almacene hasta 24 portaobjetos de microscopio con las duraderas bandejas de cartulina para portaobjetos Thermo Scientific™ RA Lamb.
- Almacene hasta 9 o 24 portaobjetos de microscopio de distintos tamaños para un almacenamiento cómodo.
- Guarde sus portaobjetos más importantes en la bandeja de 9 portaobjetos, que tiene un solo compartimento de 235 x 78 mm.
- Cargue más portaobjetos en la bandeja de 24 portaobjetos, que cuenta con cuatro compartimentos de 156 x 82 mm y solapas abisagradas de tela que cubren y protegen sus portaobjetos.
Especificaciones
Cartón |