Learn More
Epredia™ Bandejas de cartulina para portaobjetos RA Lamb
Almacene hasta 24 portaobjetos de microscopio con estas duraderas bandejas de cartulina para portaobjetos.
Marca:  Epredia™ E49
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12678556
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Almacene hasta 24 portaobjetos de microscopio con las duraderas bandejas de cartulina para portaobjetos Thermo Scientific™ RA Lamb.
  • Almacene hasta 9 o 24 portaobjetos para microscopio de distintos tamaños para un almacenamiento cómodo.
  • Guarde sus portaobjetos más importantes en la bandeja de 9 portaobjetos, que tiene un solo compartimento de 235 x 78 mm.
  • Cargue más portaobjetos en la bandeja de 24 portaobjetos, que cuenta con cuatro compartimentos de 156 x 82 mm y solapas abisagradas de tela que cubren y protegen sus portaobjetos.
Nota: La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Especificaciones
1
235 mm
78 mm
9 Slides
Cartón