Learn More
Alfa Aesar™ R15K, HIV-1 Inhibitory Peptide
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66327.|D
Detalles adicionales : CAS : 114991-28-5 Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447639
  • 50.10€ / 0.50 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
1655.97
0.5mg
Arg-Ile-Gln-Arg-Gly-Pro-Gly-Arg-Ala-Phe-Val-Thr-Ile-Gly-Lys
-30° to -10°C
HPLC
Solid
RUO
R15K, HIV-1 Inhibitory Peptide
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only