missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Óxido de (R)-estireno, 95 %, 95 % ee, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3737403
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
20780-53-4
C8H8O
120.15
MFCD00066210
AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
r-styrene oxide, r-phenyloxirane, r-+-styrene oxide, r-2-phenyloxirane, 2r-2-phenyloxirane, r-epoxyethyl benzene, oxirane, phenyl-, 2r, benzene, epoxyethyl-, r
114705
CHEBI:45389
(2R)-2-feniloxirano
C1O[C@@H]1C1=CC=CC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
20780-53-4
C8H8O
120.15
MFCD00066210
AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
r-styrene oxide, r-phenyloxirane, r-+-styrene oxide, r-2-phenyloxirane, 2r-2-phenyloxirane, r-epoxyethyl benzene, oxirane, phenyl-, 2r, benzene, epoxyethyl-, r
114705
CHEBI:45389
(2R)-2-feniloxirano
C1O[C@@H]1C1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-Styrene oxide
% mín. CAS 95
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -37.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0530g/mL
Punto de ebullición 192.0°C to 195.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5320 to 1.5360
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.053
Condición de rotación específica −21° (23°C c=5,chloroform)
Rotación específica − 21.00
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in hexane,petroleum ether,acetone,,alcohol,and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 95%,95% ee
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-Styrene oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'