Learn More
(R)-Styrene oxide, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 240550050
Detalles adicionales : CAS : 20780-53-4 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10422621
  • 84.90€ / 5 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
20780-53-4
120.15
AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
114705
(2R)-2-phenyloxirane
C8H8O
MFCD00066210
r-styrene oxide, r-phenyloxirane, r-+-styrene oxide, r-2-phenyloxirane, 2r-2-phenyloxirane, r-epoxyethyl benzene, oxirane, phenyl-, 2r, benzene, epoxyethyl-, r
CHEBI:45389
C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
-37.0°C
(R)-Styrene oxide
79°C
Glass bottle
1.053
− 21.00
192.0°C to 195.0°C
20780-53-4
100.0
C8H8O
r-styrene oxide, r-phenyloxirane, r-+-styrene oxide, r-2-phenyloxirane, 2r-2-phenyloxirane, r-epoxyethyl benzene, oxirane, phenyl-, 2r, benzene, epoxyethyl-, r
AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
(2R)-2-phenyloxirane
114705
120.15
95%
5g
1.0530g/mL
Authentic
1.5320 to 1.5360
−21° (23°C c=5,chloroform)
0.2% max.
Yellow
98.5
95%
MFCD00066210
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in hexane,petroleum ether,acetone,,alcohol,and benzene
C1C(O1)C2=CC=CC=C2
120.15
CHEBI:45389
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (R)-Styrene oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos