Learn More
Óxido de (R)-(+)-propileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026084
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
15448-47-2
C3H6O
58.08
MFCD00066211
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
r-+-propylene oxide, r-propylene oxide, 2r-2-methyloxirane, r-2-methyloxirane, r-methyloxirane, +-propylene oxide, r-epoxypropane, +-methyloxirane, r-+-1,2-epoxypropane, r-1,2-epoxypropane
146261
CHEBI:28985
(2R)-2-metiloxirano
CC1CO1
15448-47-2
C3H6O
58.08
MFCD00066211
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
r-+-propylene oxide, r-propylene oxide, 2r-2-methyloxirane, r-2-methyloxirane, r-methyloxirane, +-propylene oxide, r-epoxypropane, +-methyloxirane, r-+-1,2-epoxypropane, r-1,2-epoxypropane
146261
CHEBI:28985
(2R)-2-metiloxirano
CC1CO1
(R)-(+)-Propylene oxide is widely utilized in the manufacture of polyether polyols and propylene glycol, which is used to make the polyurethane plastics. It finds application as a fumigant for the sterilization of packaged foods and plastic medical instruments. Combine with ethanol, it used to make biological samples for electron microscopy. It also used in model aircraft and surface vehicles as a glow fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de (R)-(+)-propileno se utiliza ampliamente en la fabricación de polioles de poliéter y propilenglicol, que se utiliza para fabricar plásticos de poliuretano. Se emplea como fumigante para la esterilización de alimentos envasados e instrumentos médicos de plástico. Combinado con etanol, se utiliza para generar muestras biológicas para la microscopía electrónica. También se utiliza en aeromodelos y vehículos de superficie como combustible de modelismo.
Solubilidad
Miscible con agua y muchos disolventes orgánicos.
Notas
Muy inflamable. Conservar lejos de fuentes de ignición. La sustancia puede polimerizarse bajo la influencia de bases, ácidos y cloruros metálicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Propylene oxide
Densidad 0.829
Punto de ebullición 34°C to 35°C
Temperatura de inflamación −37°C (−35°F)
Olor Ether-like
Cantidad 5 g
Número UN UN1280
Beilstein 79764
Índice Merck 14,7856
Información de solubilidad Miscible with water and many organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.