missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-N-Neopentil-1-fenil-2-(1-piperidinil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(-)-N-Neopentil-1-fenil-2-(1-piperidinil)etilamina es un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes.
La (R)-(-)-N-Neopentil-1-fenil-2-(1-piperidinil)etilamina es un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine |
Punto de fusión | 36°C to 40°C |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3259 |
Beilstein | 6957993 |
Sensibilidad | Air sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Rotación óptica | −90° (c=1 in Methanol) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.45 |
Porcentaje de pureza | 97% |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'